Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma Irradiated Trash Bag
Pre-sterilized trash bags for pharmaceutical cleanrooms. Simplify the removal of waste from your aseptic cleanroom without introducing external sources of microbial contamination.
Marca: Keystone Cleanroom Products S-3655CP-2
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Envasados en una sala limpia ISO6
- Polietileno transparente de 2 mil
- Cada paquete incluye un número de lote para la trazabilidad
- Certificados de conformidad y radiación suministrados con el envío
- Envasados en sobres separables Tyvek™/Mylar Chevron
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
56,9 L | |
Ninguno | |
Sí | |
Papelera | |
Estéril | |
Irradiado con radiación gamma | |
55 x 36 in | |
139,7 cm | |
91,4 cm |
15 gal. | |
COC, certificado de radiación | |
Transparente | |
Limpieza | |
LDPE | |
2 paq. | |
2 mil | |
55 in | |
36 in |