Learn More
Fisherbrand™ Caja de almacenamiento mini de seguridad radiológica gamma
Proporciona protección contra la radiación para su uso en laboratorios.
Marca: Fisherbrand™ CSR-B0.4G
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricada con tapas abatibles
- Protector transparente
- Sirve como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de desechos radiactivos o radioisótopos
- Fabricado en acrílico, lo que facilita su fabricación
Especificaciones
8,5 x 8,5 x 5,5cm (3,35 x 3,35 x 2,16 in) | |
Radioisótopos o residuos radiactivos | |
Caja de almacenamiento mini |
Protector de radiación gamma | |
Tapa con bisagra | |
Acrílico |
Título del producto
Fisherbrand™ Caja de almacenamiento mini de seguridad radiológica gamma > Caja de almacenamiento mini de seguridad radiológica gamma
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido