Learn More
Fisherbrand™ Caja de almacenamiento de seguridad radiológica gamma para gradillas de cuatro vías
Proporciona protección contra la radiación para su uso en laboratorios.
Marca: Fisherbrand™ CSR-B3.5G
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricada con tapas abatibles
- Protector transparente
- Sirve como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de desechos radiactivos o radioisótopos
- Fabricado en acrílico, lo que facilita su fabricación
Especificaciones
17,5 x 15 x 14cm (6,89 x 5,90 x 5,51 in) | |
Radioisótopos o residuos radiactivos | |
Caja de almacenamiento para gradillas de cuatro vías |
Protector de radiación gamma | |
Tapa con bisagra | |
Acrílico |