Learn More
gamma-Valerolactona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
It finds it application as a food additive that is used to improve the taste or odor of a food. It is also used as toiletry fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como aditivo alimentario que se emplea para mejorar el sabor o el olor de un alimento. También se utiliza como fragancia de artículos de aseo.
Solubilidad
Completamente miscible en agua a 9,381 e + 0,004 mg/l a 25 °C (est.). Soluble en alcohol y aceites fijos.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Se usa como aditivo alimentario que se emplea para mejorar el sabor o el olor de un alimento. También se utiliza como fragancia de artículos de aseo.
Solubilidad
Completamente miscible en agua a 9,381 e + 0,004 mg/l a 25 °C (est.). Soluble en alcohol y aceites fijos.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | gamma-Valerolactone |
Punto de fusión | -31°C |
Densidad | 1.052 |
Punto de ebullición | 207°C to 208°C |
Temperatura de inflamación | 81°C (178°F) |
Olor | Pleasant |
Índice de refracción | 1.433 |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 80420 |
Información de solubilidad | Fully miscible in water (9.381e+004mg/L @ 25°C (est.)). Soluble in alcohol,fixed oils. |