Learn More
Ansell GAMMEX™ Latex Ortho Surgical Gloves
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Descripción
- ASTM D6978 certified
- 50% thicker on average than Ansell's standard powder-free latex surgical gloves providing outstanding protection
- Heavy-textured finish for superior grip for dry and damp applications
- DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM D6978 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179 |
Accelerator Free | No |
Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
AQL | 0.65 |
Color | Brown |
Desechables | Single-use |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Finger Thickness (English) | 12.80 ±0.98 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.33 ±0.03 mm |
Mostrar más |
Título del producto
Ansell GAMMEX™ Latex Ortho Surgical Gloves >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido