Learn More
Ansell GAMMEX™ Guante quirúrgico de neopreno
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Descripción
- Sin látex y 100 % sin acelerador químico
- Con tecnología SENSOPRENE™ para ofrecer un guante más delgado y robusto para mayor comodidad y durabilidad
- Hasta un 30 % de media más delgado que los guantes quirúrgicos de neopreno estándar Ansell
- Suave con un acabado microtexturizado para manipular y agarrar los instrumentos de forma segura
- Aprobados para su uso con fármacos de quimioterapia y una amplia gama de productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
AQL | 0,65 |
Color | Natural |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Latex Free | Sí |
Material | Neopreno |
En polvo | sin polvo |
Tamaño | 9 |
Esterilidad | Estéril |