Learn More
Ansell™ Guantes quirúrgicos de látex sin polvo Gammex™ PF
Provides an optimal combination of safety, based on Ansell's powder-free technology, with paralleled levels of comfort and ease-of-use. Ansell Edmont™ Gammex™ PF Powder-Free Latex Surgical Gloves have a very high tear resistance, with a favorable strength-to-thickness ratio for optimal barrier protection.
72.81€ - 123.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | No |
Material | Látex |
En polvo | Sin talco |
Código de producto | Marca | Tamaño | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13157943
|
Ansell™
AJ330048080 |
9,0 | 40 por caja, 6 cajas por paquete | N/A | |||||
17131985
|
Ansell™
AJ330048075 |
7,5 | 50 pares/caja |
123.00€
50 pares |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- La superficie exterior microrrugosa proporciona un agarre seguro tanto en superficies húmedas como en entornos secos
- El revestimiento interior sintético reduce el posible contacto con los alérgenos del látex
- Resistentes a los desinfectantes de manos a base de alcohol y a la penetración de virus
- Proporcionan elasticidad, sensibilidad y comodidad, además de un ajuste natural que ayuda a evitar la fatiga de las manos
Especificaciones
Sí | |
No | |
Sin talco | |
Roturas, desinfectantes de manos a base de alcohol y penetración de virus |
Ambidiestro | |
Látex | |
Puño recto |