missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gantenerumab Recombinant Human Monoclonal Antibody, Invitrogen™
Human Recombinant Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen MA541825
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Endotoxin level < 0.01EU/μg by LAL method Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8 °C for one week. Store at -20 to -80 °C for twelve months from the date of receipt.
Gantenerumab is under investigation for the treatment of Dementia, Alzheimer's Disease, and Alzheimer's Disease, Familial.Especificaciones
Gantenerumab | |
Recombinant Monoclonal | |
Unconjugated | |
R1450 | |
Human APP /Abeta42/Abeta40 | |
100 μg | |
Primary | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid | |
Chemical |
ELISA, SDS-Page | |
1.79 mg/mL | |
PBS with no preservative; pH 7.5 | |
Human | |
Protein A | |
RUO | |
Chemical | |
Antibody | |
IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido