Learn More
Garcin™ Detergente desinfectante Bactinyl
Código de producto. 11788743
Click to view available options
Volumen (métrico):
500ml
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11788743
Marca: Garcin™ LB920723
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice el detergente desinfectante Garcin™ Bactinyl como limpiador y desinfectante para limpieza.Sus sustancias activas incluyen peróxidos, amonios cuaternarios y etanol.
  • Estéril
  • Enjuague no justificado si el secado es completo
  • Inodoro
  • Inactivación del virus VIH en 5 minutos
  • Aprobada para contacto con alimentos
Especificaciones
Tipo de producto Detergente desinfectante Bactinyl
Formulario Líquido
pH 10 ± 1
Aspecto Opalescente
Certificaciones/conformidad En 1040, EN 1276, NF T 72-151 espectro 5, NF T 72-190 NF T 72-171et, NF EN 1275 y NF EN 1650, NF T 72-180, EC 0398
Tipo de recipiente Frasco
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Cantidad 1Pack.
Volumen (métrico) 500ml
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.