Learn More
Norma de referencia de color Gardner (ASTM D1544, D6166)
Los estándares de referencia de color de Gardner son para la calibración rutinaria de los instrumentos de medición de color y la verificación de los datos de las pruebas. Las industrias de procesos de todo el mundo utilizan colorímetros para el control del color de productos como aceites comestibles e industriales, combustibles, productos químicos, farmacéuticos, pinturas y revestimientos.
Marca: Paragon Scientific 134200
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
- Trazabilidad completa según las normas internacionales
- 500El tamaño del paquete ml se suministra con MSDS
- 18 meses de vida útil
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
- Fabricado en el Reino Unido.
Especificaciones
500 mL | |
Color ASTM 2 |
Valores nominales citados