Learn More
Norma de referencia de color Gardner (ASTM D1544, D6166)
Los estándares de referencia de color de Gardner son para la calibración rutinaria de los instrumentos de medición de color y la verificación de los datos de las pruebas. Las industrias de procesos de todo el mundo utilizan colorímetros para el control del color de productos como aceites comestibles e industriales, combustibles, productos químicos, farmacéuticos, pinturas y revestimientos.
Marca: Paragon Scientific 134220
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
- Trazabilidad completa según las normas internacionales
- 500El tamaño del paquete ml se suministra con MSDS
- 18 meses de vida útil
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
- Fabricado en el Reino Unido.
Especificaciones
500 mL | |
Color ASTM 8 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Supplemental information
- gardner colour reference standard
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: white mineral oil
Valores nominales citados