Learn More
Norma de referencia de color Gardner (ASTM D1544, D6166)
Los estándares de referencia de color de Gardner son para la calibración rutinaria de los instrumentos de medición de color y la verificación de los datos de las pruebas. Las industrias de procesos de todo el mundo utilizan colorímetros para el control del color de productos como aceites comestibles e industriales, combustibles, productos químicos, farmacéuticos, pinturas y revestimientos.
181.00€ - 210.00€
Especificaciones
Cantidad 500 mL
Tipo Color ASTM 2
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Description Precio Cantidad Availability  
Código de producto Marca Description Precio Cantidad Availability  
16020162
Ver documentos
Paragon Scientific
134200
Color ASTM 2 Color ASTM 2 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16030162
Ver documentos
Paragon Scientific
134210
Color ASTM 5 Color ASTM 5 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16040162
Ver documentos
Paragon Scientific
134220
Color ASTM 8 Color ASTM 8 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales
  • 500El tamaño del paquete ml se suministra con MSDS
  • 18 meses de vida útil
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • Fabricado en el Reino Unido.
Especificaciones
Especificaciones
500 mL
Color ASTM 2
Documentos
Product Certifications
Valores nominales citados