Learn More
Thermo Scientific™ Piezas de repuesto de SilFlow de 3 puertos para cromatografía de gases
Cambie su columna de GC en GC-MS sin tener que ventilar.
Marca:  Thermo Scientific™ 29063466
77.91 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15270339
  • 84.88€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mantenga la fiabilidad con piezas de repuesto SilFlow de 3 puertos cuando realice su siguiente pedido.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Empalme
Férrulas de ajuste manual SilFlow
Pack de 10
para usar con columnas de DE 0,36 mm (DI 0,25 mm)
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Piezas de repuesto de SilFlow de 3 puertos para cromatografía de gases >
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.