Learn More
Thermo Scientific™ Tubos para cromatografía de gases
Encuentre los tubos de cobre y acero inoxidable en una variedad de tamaños para la instalación de su sistema de cromatografía de gases (GC).
98.15€ - 138.44€
Especificaciones
Tipo | Tubos para cromatografía de gases |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Sistemas de cromatografía de gases |
Código de producto | Marca | Material | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15244603
|
Thermo Scientific™
60181-632 |
Cobre | 1,65 mm (0,065 pulg) | 3,175 mm (0,125 pulg) | 15,24 m (50 pies) de longitud |
113.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15204613
|
Thermo Scientific™
60181-638 |
Acero inoxidable | 0,085 in | 1,9 cm (1 x 8 pulg) | 25 ft de longitud |
138.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15264603
|
Thermo Scientific™
60181-634 |
Acero inoxidable | 0,01 in | 1/16 pulg | 25 pies de longitud |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15274603
|
Thermo Scientific™
60181-635 |
Acero inoxidable | 0,02 in | 1/16 pulg | 25 pies de longitud |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15284603
|
Thermo Scientific™
60181-636 |
Acero inoxidable | 0,03 in | 1/16 pulg | 25 pies de longitud |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15294603
|
Thermo Scientific™
60181-637 |
Acero inoxidable | 0,04 in | 1/16 pulg | 25 pies de longitud |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15254603
|
Thermo Scientific™
60181-633 |
cobre | 0,19 in | 1/4 pulg | 50 pies de longitud |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15214613
|
Thermo Scientific™
60181-639 |
Acero inoxidable | 0,21 in | 1/4 pulg | 25 pies de longitud |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Encuentre tubos de cromatografía de gases Thermo Scientific™ de cobre y acero inoxidable en una amplia variedad de tamaños para la instalación de su sistema de cromatografía de gases (GC).
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Tubos para cromatografía de gases | |
Sistemas de cromatografía de gases |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.