Learn More
BW Technologies™ Detectores de gases
Código de producto. p-8011256
Click to view available options
Componentes medidos:
Detector de alerta de gases, Quattro, 130 × 81 × 47 mm (an. × p. × al.), detector multigases, detecta 2 gases, oxígeno (O2), gases combustible (% LEL), LEL
Oxígeno, Monóxido de carbono, Sulfuro de hidrógeno, Dióxido de azufre, VOC, Gas de dióxido de carbono y combustible
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11968995
Marca: BW Technologies™ QTXW00RYE00
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipos de alarma Sonoro
Duración de la batería 20 h
Batería, tipo Litio recargable
Certificaciones/conformidad Ex II 1G Ga Ex ia IIC T4
Fondo (métrico) 47mm
Componentes medidos Detector de alerta de gases, Quattro, 130 × 81 × 47 mm (an. × p. × al.), detector multigases, detecta 2 gases, oxígeno (O2), gases combustible (% LEL), LEL
Tipo Detector de alerta de gas
Altura (métrico) 130 mm
Longitud (métrico) 81 mm
Intervalo de medición Del 0 al 100 %
Resolución Del 1 al 0,1 %
Garantía 24 meses
Peso (métrico) 316 g