Learn More
ROBU VitraPOR™ Gas Distribution Tube, Type A
Gas Distribution Tube with centered bowl.
Marca: ROBU VitraPOR™ 19344
Detalles adicionales : Peso : 0.27080kg
Descripción
- Para la dispersión fina de gases en líquidos
- Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
Tipo A | |
4 | |
34 mm |