Learn More
ROBU VitraPOR™ Gas Distribution Tube, Type B
Gas Distribution Tube with lateral bowl.
171.00€ - 244.00€
Especificaciones
Material | Vidrio borosilicatado 3.3 |
---|---|
Tipo | Tipo B |
Diámetro interior del tubo (métrico) | 22 mm |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16852976
|
ROBU VitraPOR™
19220 |
0 |
171.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16882976
|
ROBU VitraPOR™
19223 |
3 |
171.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16892976
|
ROBU VitraPOR™
19224 |
4 |
244.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16872976
|
ROBU VitraPOR™
19222 |
2 |
171.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16862976
|
ROBU VitraPOR™
19221 |
1 |
171.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For fine dispersion of gases in liquids
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Especificaciones
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
Tipo B | |
22 mm |