Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Tubo de distribución de gases
Tubos de distribución de gases con anillo central
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 07212225
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Diámetro de tubo exterior: 9mm
- Diámetro del anillo: 25 mm
- Altura: 250 mm
- Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Vidrio de borosilicato (3.3) | |
2 | |
1 |