Learn More
Lenz Laborglasintrumente Gas Distribution Tubes, Central Ring
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
52.68€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Diámetro exterior (métrico) | 9mm |
Altura (métrico) | 250 mm |
Código de producto | Marca | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10430713
|
Lenz Laborglasintrumente
07212025 |
0 |
52.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10539981
|
Lenz Laborglasintrumente
07212125 |
1 |
52.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Outer tube dia.: 9 mm
- Ring dia.: 25 mm
- Height: 250 mm
- Material: borosilicate glass 3.3
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
9mm | |
250 mm |