Learn More
Trajan Scientific and Medical Kit de filtro de gas (gas portador)
Evita que los contaminantes de los gases afecten significativamente a la calidad de los resultados. El oxígeno, los hidrocarburos y la humedad pueden provocar problemas como ruidos en las líneas base, la entrada de humedad en la columna GC, un drenaje excesivo y la degradación de los septos.
Marca: Trajan Scientific and Medical 1035154
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Descripción
- Capacidad de 100 ml de oxígeno, 1 g de agua, sustancias orgánicas en función de las impurezas
- El cambio de color del indicador le indica cuándo debe cambiar el filtro.
- Se puede utilizar en combinación con otros filtros a través de un unidad de conexión sencilla.
- El kit consta de un filtro de gas y una unidad de conexión.
Especificaciones
100 ml | |
Gas portador | |
1 unidad de conexión de 1 posición, 1 filtro de gas (gas portador) | |
(1/4 pulg.) |
For research use only