Learn More
Cole-Parmer™ Regulador de gas
129.00€ - 198.00€
Especificaciones
Tipo | Regulador de gas |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Cilindro |
Material | Latón |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15310183
|
Cole-Parmer™
68825-00 |
Regulador de presión, NPT (hembra) de 0,317 cm (0,125 pulg), de 0,137 a 1,723 bar (de 2 a 25 psi) |
198.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15126754
|
Cole-Parmer™
68826-36 |
Regulador subminiatura de 0 a 0,344 bar (de 0 a 5 psig); NPT (hembra) de 0,157 cm (0,062 pulg) |
129.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Regulador de gas | |
Cilindro | |
Latón |