Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bolsas para muestreo de gases
Utilice estas bolsas para el análisis de muestras de gases. La bolsa de muestreo de gases Saint Gobain Performance Plastics™ tiene una forma cilíndrica y un tubo y grifo de ebonita.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 5607073
Código de producto. 10626395
Descripción
Descripción
  • Las bolsas se envasan individualmente
  • Disponibles en packs de 10
  • Grosor de lámina: 5/10mm
  • Hay disponibles tamaños y configuraciones personalizados bajo solicitud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Bolsas para muestreo de gases
1 L
Caucho
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Saint Gobain Life Sciences Bolsas para muestreo de gases > Volumen:1 l