Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bolsas para muestreo de gases
Utilice estas bolsas para el análisis de muestras de gases. La bolsa de muestreo de gases Saint Gobain Performance Plastics™ tiene una forma cilíndrica y un tubo y grifo de ebonita.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 5607073
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las bolsas se envasan individualmente
- Disponibles en packs de 10
- Grosor de lámina: 5/10mm
- Hay disponibles tamaños y configuraciones personalizados bajo solicitud
Especificaciones
Bolsas para muestreo de gases | |
1 L | |
Caucho |
Título del producto
Saint Gobain Life Sciences Bolsas para muestreo de gases > Volumen:1 l
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido