Learn More
Lenz Laborglasintrumente Gas Sampling Tubes
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05680052
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10214631
  • 79.98€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tubos de muestras de gas conforme a DIN 12473-1
  • Disponible con o sin boquilla (con rosca GL14 y septos)
  • Con dos llaves de paso de una vía NS 14 (con dispositivo de retención)
  • Conexiones: tubo capilar (diám. exterior de 8 mm, diámetro interior de 2,7 mm)
  • Vidrio verde oliva (diámetro exterio de 9 mm)
  • Con etiqueta de inscripción
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
350 mL
Vidrio Duran
Sin boquilla