Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Gas Tight Fixed Needle Autosampler Syringe, Cone Tip
Designed to provide improved solvent resistance, greater temperature range and increased operational smoothness.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 006868
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13196095
  • 143.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Diseñadas específicamente para instrumental Thermo Scientific
Especificaciones
Especificaciones
Punta de PTFE (émbolo)
0,20 mm
estanco a los gases
85 mm
Fijo
26 G
0,47 mm
250 μl
Cono