Learn More
3M™ Filtros de gas y vapor
Filtros de gases y vapores 3M™; máscaras reutilizables con conexión de bayoneta, y están diseñadas para optimizar su campo de visión. Nuestros filtros ofrecen protección respiratoria ligera y bien equilibrada para entornos peligrosos.
Marca: 3M™ 7000034751
43.86 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Etiquetas codificadas por colores según el sistema de clasificación EN14387 para mostrar el tipo de protección que proporcionan. Estos filtros ligeros combinan protección con comodidad y son compatibles con nuestra gama de medias máscaras y máscaras completas para trabajar con seguridad en entornos peligrosos. Ofrecen una baja resistencia respiratoria y un buen equilibrio cuando se conectan a su máscara, y están diseñados para optimizar su campo de visión. Se pueden ajustar en su lugar de forma rápida y fácil, y se pueden usar con cualquier máscara reutilizable 3M™ que tenga una conexión de estilo bayoneta. También se pueden usar en combinación con 3M™ Particulate Filters y los retenedores de filtros de partículas 3M™ 501.
Especificaciones
EN14387:2004 + A1:2008 | |
Punto de ebullición de vapores orgánicos > 65 °C | |
Cartucho de gas y vapor | |
En cualquier lugar en el que se utilicen pinturas convencionales (según condiciones de uso), fabricación de vehículos, fabricación y acondicionamiento de aviones, fabricación y uso de tintas y colorantes, fabricación y uso de adhesivos, fabricación de pinturas y barnices, fabricación y uso de resinas | |
6051 |
Bayoneta | |
Vapor orgánico | |
A1 | |
Mascarillas faciales medias y completas | |
1 Par |