Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cabezal de frasco para lavado de gases sin disco de filtro
Proporcionan un método barato pero efectivo para el lavado y secado de gases. Los cabezales de frasco de lavado de gas Lenz Laborglasinstrumente™ sin disco de filtro se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05500600
Detalles adicionales : Peso : 0.05400kg
Código de producto. 10632761
  • 24.33€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Conforme a DIN 12596, con cono
  • Para frascos según DIN 12463
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
Tubos Duran
Aceitunas de vidrio
11 mm
Paquete de 1
Cabezal de frasco para lavado de gases sin disco de filtro
NS 29/32
DIN 12596