Learn More
Clorhidrato de albendazol-2-aminosulfona-(propilo-3,3,3-d3), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Descripción
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
- Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
- Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
- Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 1435902-07-0 |
| Forma física | Polvo |
| Industry Type | ANTIHELMÍNTICOS Y FLUKICIDAS |
| Cantidad | 10 mg |
| Grado | Estándar analítico |