Learn More
Thermo Scientific™ Bandejas de gel UVT de carga rápida de 24 ranuras para el sistema grande Gator A2, con compuertas traseras con juntas
Código de producto. 10330124 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema de electroforesis en gel grande A2 y A5
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10330124 Sistema de electroforesis en gel grande A2 y A5 cada uno
1 options
Código de producto. 10330124
Marca: Thermo Scientific™ A2RLUVT
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las bandejas de gel UVT de carga rápida de 24 ranuras para gel grande A2 y A5 permiten la carga de varias muestras.
Las bandejas de gel UVT de carga rápida de 24 ranuras para gel grande Thermo Scientific™Owl A2 y A5 permiten la carga de varias muestras.
Cada lado de la bandeja de gel UVT está equipado con una compuerta trasera con juntas que proporciona un sellado hermético sin necesidad de cinta. El nivelado integrado garantiza una preparación de geles planos y de grosor uniforme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bandeja de gel UVT de carga rápida de 24 ranuras con compuertas traseras con juntas
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis en gel grande A2 y A5
Tipo Bandeja de gel