Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Picnómetros de Gay Lussac, sin ajuste
Descripción
- Picnómetros de Gay Lussac según la DIN ISO 3507 y la norma
- Sin ajuste
- Tapón NS 10/19 con capilar
- Esmerilado superior de tapón y pulido
- Impresión de capacidad nominal en la parte inferior
- Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 |
| Capacidad (métrico) | 25 cm³ |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |