Learn More
BRAND™ Frasco de densidad no calibrada Gay-Lussac
Frasco de densidad Gay-Lussac fabricado con vidrio borosilicatado 3.3, ideal en la mayoría de los entornos de investigación, científicos y de laboratorios.
Marca:  BRAND™ 43220
79.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11818291
  • 93.05€ / paquete de 2
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Frasco de densidad BRAND™
  • Patrón Gay-Lussac
  • Capacidad sin calibrar, 10 ml
  • Vidrio borosilicatado, frasco de boca estrecha, frasco redondo (Gay-Lussac), frasco blanco
  • DIN ISO 3507
  • Tapón NS 10/19 con capilar
  • Parte superior del tapón nivelada y pulida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
2Cada una
25 ml
Vidrio borosilicatado 3.3
Frasco de densidad Gay-Lussac
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Frasco de densidad no calibrada Gay-Lussac > Volumen: 25 ml