Learn More
Trajan™ Columnas capilares BP624 para GC
Columnas capilares BP624 para GC: fase polar diseñada para el análisis de compuestos orgánicos volátiles de la EPA
Marca:  Trajan™ 054836
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12760720
  • 877.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fase polar
  • Análisis de compuestos orgánicos de la EPA (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
  • Ideal para análisis medioambientales, de compuestos orgánicos volátiles y de alcohol
Especificaciones
Especificaciones
230/240 °C
0,53 mm
3 mm
Polar alto
Columna capilar BP624 para GC
De 0 °C a 240 °C
30 mm
1 unidad
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Trajan™ Columnas capilares BP624 para GC > Diámetro interno: 0,53mm; longitud: 30 mm