Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento GC de entrada con lana de cuarzo y cuello de cisne embutido para Shimadzu 17A y 2014, 3,4 mm de DI
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 09206101
Código de producto. 12973991
  • 48.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Producto
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Revestimiento GC de entrada, revestimiento de entrada con divisiones/sin divisiones con cuello de cisne embutido y lana de cuarzo
5 mm
95 mm
3,4 mm
Instrumentos para GC Shimadzu