Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento GC de entrada cónico con divisiones
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para su uso con instrumentos Varian
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Longitud (métrico) | 72 mm |
| Product Type | Revestimiento GC de entrada, con divisiones, revestimiento cónico de entrada FocusLiner |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 6,3 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Varian 1075/1077 |