Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Junta cónica del revestimiento de entrada para GC para instrumentos PerkinElmer, DI de 4 mm SGE
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 0920990
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para su uso con instrumentos PerkinElmer
Especificaciones
5/paq. | |
Revestimientos de entrada para GC | |
6,2 mm |
92 mm | |
4 mm |