Learn More
Trajan™ Revestimientos de entrada para GC
For use with GC instruments
158.00€ - 690.00€
Código de producto | Marca | Incluye | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12973981
|
Trajan™
092048 |
Revestimiento FocusLiner con divisiones; para agujas de 50 mm | 5 mm | 8 mm | 105 mm |
250.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10708534
|
Trajan™
092092 |
Revestimiento FocusLiner con divisiones/sin divisiones; para AutoSystem y Clarus 500 | 4 mm | 6,2 mm | 92 mm |
239.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12963991
|
Trajan™
092061 |
con divisiones/sin divisiones; con cuello de cisne embutido y lana de cuarzo | 3,4 mm | 5 mm | 95 mm |
179.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12664935
|
Trajan™
092038 |
Con divisiones/sin divisiones, con una sola junta cónica | 3,4 mm | 5 mm | 54 mm |
251.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12974021
|
Trajan™
092089 |
Revestimiento para SPME | 0,75 mm | 5 mm | 95 mm |
158.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10635473
|
Trajan™
092095 |
Revestimiento FocusLiner dividido/sin división; para AutoSystem, Clarus 500 | 4 mm | 6,2 mm | 92 mm |
278.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12934071
|
Trajan™
092223 |
Revestimiento dividido/sin división | 4 mm | 6,3 mm | 78,5 mm |
690.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10085270
|
Trajan™
092144 |
Sin divisiones y con una sola junta cónica | 5 mm | 8 mm | 105 mm |
251.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12614935
|
Trajan™
092062 |
FocusLiner dividido/sin división | 3,4 mm | 5 mm | 95 mm |
197.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10013712
|
Trajan™
092068 |
Revestimiento FocusLiner con divisiones/sin divisiones y con juntas cónicas | 3,4 mm | 5 mm | 95 mm |
278.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10422285
|
Trajan™
092220 |
Revestimiento con divisiones; con lana de cuarzo | 4 mm | 6,3 mm | 78,5 mm |
550.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10310421
|
Trajan™
092141 |
Sin divisiones y con una sola junta cónica | 3 mm | 8 mm | 105 mm |
265.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12673016
|
Trajan™
092092 |
Revestimiento FocusLiner con divisiones/sin divisiones; para AutoSystem y Clarus 500 | 4 mm | 6,2 mm | 92 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Para uso con instrumentos GC
- Todos los revestimientos están desactivados mediante una desactivación de fase de gas de alta temperatura (420 °C [°788 °F])
- Suministrados en blísteres para evitar la contaminación
- Las zonas de actividad reducida permiten que no se produzcan reacciones no deseadas en las muestras
- Incluyen dos secciones cónicas que sujetan el tapón de lana de cuarzo para una limpieza de la punta de la aguja y una transferencia de muestras óptimas: evita también que la lana de cuarzo gire hacia el septo o presione hacia abajo en el revestimiento
- Proporcionan una excelente reproducibilidad
- Permite una discriminación de masa menor
- Los Fast FocusLiners tienen un DI estrecho de 2.3 mm para el uso con columnas capilares de DI de 0.1 mm: el DI estrecho también permite anchuras de picos menores
- La lana de cuarzo en algunos revestimientos con división favorece la mezcla de analitos y permite una mejor cuantificación, proporciona una mayor área de superficie que ayuda en la vaporación de muestras líquidas, actúa como trampa para capturar los residuos no volátiles de la muestra y evita que la muestra golpee contra la parte inferior del inyector antes de la volatilización
- Las juntas cónicas en algunos revestimientos sin división minimizan el contacto de los analitos con la parte inferior del puerto de inyección: especialmente útiles para compuestos activos; también canalizan analitos en columna para una instalación de columnas más sólida