Learn More
Thermo Scientific™ Anillos de sellado de revestimiento para GC para instrumentos Thermo Scientific™ y Agilent
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Obtenga el mejor anillo de sellado al utilizar el revestimiento del orificio de inyección en su sistema Thermo Scientific™ o GC Agilent.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Anillos de sellado con revestimiento |
| Cantidad | 10/paq. |
| Product Type | Anillos de sellado con revestimiento |
| Para utilizar con (equipo) | Inyectores TRACE y FOCUS GC SSL |