Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas SMART para GC para muestreadores automáticos TriPlus™ RSH SMART
Utilice estas jeringas para GC con un chip de identificación para realizar un seguimiento de los números de pieza y de lote, el uso y el historial para aumentar la confianza en los datos y garantizar el cumplimiento del sistema.
119.56€ - 452.15€
Especificaciones
Tipo de producto | Jeringa para muestreadores automáticos GC |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Muestreador automático TriPlus RSH SMART, todos los instrumentos TriPlus RSH y todos los modelos All PAL3 |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17627055
|
Thermo Scientific™
365A0241-SM |
0,5 μL RN, 23 G, cónica, 57 mm | 0,5 μl | 23 g |
246.73€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17637055
|
Thermo Scientific™
365B0251-SM |
1 μL RN, 23 G, cónica, 57 mm | 1 μl | 23 g |
246.73€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17647055
|
Thermo Scientific™
365C0221-SM |
5 μL FN, calibre 23 s, cónica, 85 mm | 5 μl | 23s G |
236.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17657055
|
Thermo Scientific™
365C0231-SM |
5 μL FN, calibre 23 s, cónica, 57 mm | 5 μl | 23s G |
195.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17667055
|
Thermo Scientific™
365C0241-SM |
5 μL FN, calibre 26 s, cónica, 85 mm | 5 μl | 26s G |
228.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17677055
|
Thermo Scientific™
365C0251-SM |
5 μL FN, calibre 26 s, cónica, 57 mm | 5 μl | 26s G |
186.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17687055
|
Thermo Scientific™
365D0261-SM |
10 μL FN, calibre 23 s, cónica, 85 mm | 10 μl | 23s G |
193.46€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17697055
|
Thermo Scientific™
365D0271-SM |
10 μL FN, calibre 23 s, cónica, 57 mm | 10 μl | 23s G |
122.82€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17607065
|
Thermo Scientific™
365D0281-SM |
10 μL FN, calibre 26 s, cónica, 85 mm | 10 μl | 26s G |
181.52€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17617065
|
Thermo Scientific™
365D0291-SM |
10 μL FN, calibre 26 s, cónica, 57 mm | 10 μl | 26s G |
119.56€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17627065
|
Thermo Scientific™
365D0301-SM |
10 μl FN GT, calibre 23 s, cono, 85 mm; émbolo con punta de PTFE | 10 μl | 23s G |
197.82€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17637065
|
Thermo Scientific™
365D0311-SM |
10 μl FN GT, calibre 23 s, cono, 57 mm; émbolo con punta de PTFE | 10 μl | 23s G |
172.81€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17647065
|
Thermo Scientific™
365D0321-SM |
10 μL FN GT, calibre 26 s, cono, 85 mm, émbolo con punta de PTFE | 10 μl | 26s G |
202.17€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17667065
|
Thermo Scientific™
365D0391-SM |
10 μL FN, calibre 26 s, biselada, 57 mm | 10 μl | 26s G |
192.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17677065
|
Thermo Scientific™
365F2441-SM |
25 μL FN GT, calibre 23 s, cono, 57 mm, émbolo con punta de PTFE | 25 μl | 23s G |
204.34€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17687065
|
Thermo Scientific™
365F2451-SM |
25 μL FN GT, calibre 26 s, cono, 85 mm, émbolo con punta de PTFE | 25 μl | 26s G |
242.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17697065
|
Thermo Scientific™
365F2461-SM |
25 μL FN GT, calibre 26 s, cono, 57 mm, émbolo con punta de PTFE | 25 μl | 26s G |
204.34€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17607075
|
Thermo Scientific™
365G2311-SM |
50 μL FN GT, calibre 23 s, cono, 57 mm, émbolo con punta de PTFE | 50 μl | 23s G |
209.77€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17617075
|
Thermo Scientific™
365G2321-SM |
50 μL FN GT, calibre 26 s, cono, 85 mm, émbolo con punta de PTFE | 50 μl | 26s G |
245.64€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17627075
|
Thermo Scientific™
365G2331-SM |
50 μL FN GT, calibre 26 s, cono, 57 mm, émbolo con punta de PTFE | 50 μl | 26s G |
213.03€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17637075
|
Thermo Scientific™
365H2141-SM |
100 μL FN GT, calibre 23 s, cono, 57 mm, émbolo con punta de PTFE | 100 μl | 23s G |
189.12€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17647075
|
Thermo Scientific™
365H2151-SM |
100 μL FN GT, calibre 26 s, cono, 85 mm, émbolo con punta de PTFE | 100 μl | 26s G |
217.38€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17657075
|
Thermo Scientific™
365H2161-SM |
100 μL FN GT, calibre 26 s, cono, 57 mm, émbolo con punta de PTFE | 100 μl | 26s G |
197.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17667075
|
Thermo Scientific™
365H2171-SM |
100 μL FN GT, calibre 23, orificio lateral, 85 mm, émbolo con punta de PTFE | 100 μl | 23 g |
265.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17677075
|
Thermo Scientific™
365H2181-SM |
100 μL FN GT, calibre 23, orificio lateral, 57 mm, émbolo con punta de PTFE | 100 μl | 23 g |
228.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17687075
|
Thermo Scientific™
365I2321-SM |
250 μL FN GT, calibre 26, cono, 85 mm, émbolo con punta de PTFE | 250 μl | 26 G |
227.17€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17697075
|
Thermo Scientific™
365I2331-SM |
250 μL FN GT, calibre 26, cono, 57 mm, émbolo con punta de PTFE | 250 μl | 26 G |
194.56€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17607085
|
Thermo Scientific™
365I2341-SM |
250 μL FN GT, calibre 23, orificio lateral, 85 mm, émbolo con punta de PTFE | 250 μl | 23 g |
265.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17617085
|
Thermo Scientific™
365I2351-SM |
250 μL FN GT, calibre 23, orificio lateral, 57 mm, émbolo con punta de PTFE | 250 μl | 23 g |
231.51€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17627085
|
Thermo Scientific™
365J2411-SM |
500 μL FN GT, calibre 26, cono, 85 mm, émbolo con punta de PTFE | 500 μl | 26 G |
302.16€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17637085
|
Thermo Scientific™
365J2421-SM |
500 μL FN GT, calibre 26, cono, 57 mm, émbolo con punta de PTFE | 500 μl | 26 G |
265.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17647085
|
Thermo Scientific™
365J2441-SM |
500 μL FN GT, calibre 23, orificio lateral, 57 mm, émbolo con punta de PTFE | 500 μl | 23 g |
307.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17657085
|
Thermo Scientific™
365K2811-SM |
1 mL FN GT LC, calibre 22, 57 mm, émbolo con punta de PTFE | 1 mL | 22 G |
299.99€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17667085
|
Thermo Scientific™
365K2871-SM |
1 mL FN GT HS, calibre 23, orificio lateral, 65 mm, émbolo con punta de PTFE | 1 mL | 23 g |
345.64€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17677085
|
Thermo Scientific™
365L2321-SM |
2,5 mL FN GT HS, calibre 23, orificio lateral, 65 mm, émbolo con punta de PTFE | 2,5 mL | 23 g |
311.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17687085
|
Thermo Scientific™
365M2331-SM |
5 mL FN GT HS, calibre 23, orificio lateral, 65 mm, émbolo con punta de PTFE | 5 mL | 23 g |
433.67€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17697085
|
Thermo Scientific™
365N2721-SM |
10 mL FN GT LC, calibre 19, 57 mm, émbolo con punta de PTFE | 10 mL | 19 G |
452.15€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17657065
|
Thermo Scientific™
365D0331-SM |
10 μL FN GT, calibre 26 s, cono, 57 mm, émbolo con punta de PTFE | 10 μl | 26s G |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Utilice la tecnología única de las jeringas Thermo Scientific™ GC SMART como un enfoque rastreable basado en el uso para la gestión de jeringas de cromatografía de gases (GC), lo que da como resultado una mayor fiabilidad, tiempo de funcionamiento del instrumento, confianza en los resultados y trazabilidad completa. Cuando se instalan en un muestrador automático Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH SMART, las jeringas SMART se benefician de la exclusiva tecnología SMART: cada jeringa está equipada con un chip de identificación que almacena información como el número de pieza, el número de lote, el rango de uso y el historial de esa jeringa específica. Se puede acceder directamente a la información almacenada en el chip y presentarla a través del software Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS.
Las jeringas SMART son compatibles con todos los instrumentos TriPlus™ RSH, así como con las plataformas PAL y los instrumentos de la serie AOC-6000.
Ventajas de la tecnología SMART
- Obtenga una mayor confianza en los resultados analíticos
- Garantice un uso sin errores de las jeringas gracias a la identificación automática
- Favorezca la acreditación GLP con la trazabilidad del historial de uso
- Optimice el consumo mediante la supervisión de las condiciones de uso y la vida útil
- Facilite la gestión de las jeringas gracias al panel de notificaciones de salud codificado por colores integrado en Chromeleon™ CDS
Especificaciones
Jeringa para muestreadores automáticos GC | |
Muestreador automático TriPlus RSH SMART, todos los instrumentos TriPlus RSH y todos los modelos All PAL3 |