Learn More
Thermo Scientific™ Kit de herramientas para GC para instrumentos Agilent
El kit de herramientas para GC Thermo Scientific™ para instrumentos Agilent incluye herramientas y suministros de consumibles comunes.
Marca: Thermo Scientific™ 60180-786
Descripción
El kit de herramientas para GC Thermo Scientific™ para instrumentos Agilent incluye herramientas y suministros de consumibles comunes.
- Los repuestos incluidos actúan como las piezas de instrumentos originales.
- Lista de piezas incluidas para recomprar fácilmente
Incluye:
Indicador de instalación capilar, llave del inyector, herramienta de retirada de la tuerca del septo, llaves de boca fija de 11,18 x 12,70 mm (0,44 x 0,50 in) y 12,70 x 14,22 mm (0,50 x 0,56 in).
Especificaciones
Kit de herramientas capilar | |
Kit de herramientas para GC para instrumentos Agilent | |
GC | |
Instrumentos para GC-MS Agilent |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.