Learn More
Abnova™ GCLM (Human) Recombinant Protein
Human GCLM full-length ORF ( AAH41809, 1 a.a. - 274 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00002730-P01.10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16165481
  • 344.00€ / 10 microgramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Sequence: MGTDSRAAKALLARARTLHLQTGNLLNWGRLRKKCPSTHSEELHDCIQKTLNEWSSQINPDLVREFPDVLECTVSHAVEKINPDEREEMKVSAKLFIVESNSSSSTRSAVDMACSVLGVAQLDSVIIASPPIEDGVNLSLEHLQPYWEELENLVQSKKIVAIGTSDLDKTQLEQLYQWAQVKPNSNQVNLASCCVMPPDLTAFAKQFDIQLLTHNDPKELLSGASFQEALQESIPDIQAHEWVPLWLLRYSVIVKSRGIIKSKGYILQAKRRGS
Especificaciones
Especificaciones
AAH41809
glutamate-cysteine ligase, modifier subunit
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GCLM
GST
2730
Wheat germ expression system
10 μg
GLCLR
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer