missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GCN4 Chimeric Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (C11L34)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17931871
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17931871 200 μg 200 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17931871

Marca: Invitrogen™ MA547958

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Specificity: This antibody binds to the HLENEVARLKK peptide from the leucine-zipper domain of the S. cerevisiae GCN4 transcriptional activator with picomolar affinity.

GCN4 is a transcription factor protein in yeast that plays a crucial role in the regulation of genes involved in amino acid biosynthesis, such as HIS4, HIS7, HIS3, ARG1, ARG3, ARG4, and ARG5,6. The protein contains a basic leucine zipper (bZIP) domain that enables it to bind to specific DNA sequences, thereby regulating the transcription of target genes. The protein is also involved in the regulation of other cellular processes, including stress response and nutrient signaling, such as GSH1, YAP1, and TRX2. Its structure is composed of a dimeric coiled-coil domain, which allows for protein-protein interactions, and a DNA-binding bZIP domain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GCN4 Chimeric
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Surface Plasmon Resonance
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon C11L34
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% ProClin 300
génica GCN4
N.º de referencia del gen P03069
Símbolos de los genes GCN4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Biotinylated GCN4-peptide (HLENEVARLKK).
Método de purificación Protein A
Cantidad 200 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 856709
Especies diana Yeast
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG λ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.