Learn More
Invitrogen™ GDNF Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EHGDNF
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
Descripción
The Human Glial-Derived Neurotrophic Factor (Hu GDNF) ELISA quantitates Hu GDNF in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu GDNF. Principle of the method The Human GDNF solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La GDNF es una molécula de homodímero glicosilada de enlace disulfuro. En las primeras citas se describe como un potente factor de supervivencia para las neuronas dopaminérgicas mesencefálicas y posteriormente se demostró que recuperaba estas neuronas en modelos animales de la enfermedad de Parkinson. La GDNF es un factor de supervivencia casi 100 veces más eficiente para las neuronas motoras espinales que para las neurotrofinas. La GDNF es un factor neurotrófico que mejora la supervivencia y la diferenciación morfológica de las neuronas dopaminérgicas y aumenta su absorción de dopamina de alta afinidad.Especificaciones
P39905 | |
4 pg | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
96 ensayos | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
2668 | |
< 12 % | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
96 pruebas | |
Neurobiología | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
2,74-2000 pg/ml | |
De 4 pg/mL a 2000 pg/ml | |
Biotina | |
Otras proteínas | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
ATF,ATF1,ATF2,HFB1-GDNF,HSCR3 | |
< 10 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
ATF1, ATF2, HFB1-GDNF, HSCR3 | |
1 h 20 min |