Learn More
Cytiva Columnas de centrifugación His SpinTrap™
Se utilizan para la purificación sencilla a pequeña escala de proteínas marcadas con histidina y cribaje de expresión rápido. El kit y las columnas de centrifugado Cytiva Life Sciences™ His SpinTrap™ incluyen columnas de centrifugado preempaquetadas y de un solo uso.
453.00€ - 475.00€
Especificaciones
Tipo de soporte | Agarosa muy entrecruzada al 6 % |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 30 °C |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11733319
|
Cytiva
28-4013-53 |
His SpinTrap |
453.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10157094
|
Cytiva
28-9321-71 |
Kit His SpinTrap |
475.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Columnas de centrifugación de un solo uso preenvasadas con medio Ni Sepharose de alto rendimiento que se carga previamente con iones de níquel; fuga de iones insignificante
- Un ciclo en una microcentrífuga estándar tarda unos 10 min
- Produce hasta 750 μg de proteína purificada por columna
- Permite la purificación directa de lisados de células aclarados y sin aclarar
- También resulta útil para la evaluación de grandes números de lisados bacterianos de escala pequeña
- La opción de kit contiene un tampón, lo que permite purificaciones rápidas y cómodas sin perder tiempo con el paso de preparación del tampón
Características del medio:
- Compatibles con una amplia gama de agentes reductores, detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos
- Estable (largo plazo) en el intervalo de pH de 3 a 12
- Tamaño medio de partícula: 34 μm
Información de órdenes
El kit contiene 50 columnas y un pack de kit de tampón His (solución madre 8X de 2 x 100 ml de fosfato, pH 7,4 y 100 ml de imidazol 2M de alta pureza, pH 7,4)
Especificaciones
Agarosa muy entrecruzada al 6 % | |
De 4 °C a 30 °C |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nicke, reaction massof:5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2Hisothiazol-3-one