Learn More
Gefitinib, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
500 miligramos
Descripción
Gefitinib (ZD1839) is a potent, selective and orally active EGFR tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 33 nM. Gefitinib selectively inhibits EGF-stimulated tumor cell growth (IC50 of 54 nM) and that blocks EGF-stimulated EGFR autophosphorylation in tumor cells. Gefitinib also induces autophagy and cell apoptosis, which can be used for cancer related research, such as Lung cancer and breast cancer .
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gefitinib |
| CAS | 184475-35-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H24ClFN4O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | ZD1839 |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (279.70 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC1=C(C=CC(NC2=NC=NC3=C2C=C(C(OC)=C3)OCCCN4CCOCC4)=C1)F |
| Peso molecular (g/mol) | 446.9 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.