Learn More
Fisherbrand™ Piezas y accesorios para el sistema de electroforesis vertical OmniPAGE Mini
Sistema de colado externo (soporte y base), tanque de repuesto o tapa de repuesto. Las piezas/accesorios de Fisherbrand™ para el sistema de electroforesis vertical OmniPAGE Mini se utilizan para aplicaciones que implican la separación de proteínas y ácidos nucleicos en geles de poli-acrilamida.
Brand: Fisherbrand™ FCVS10EXCASTERSYS
Description
Los sistemas verticales OmniPAGE Mini se utilizan principalmente para técnicas de electroforesis de proteínas, pero también para ácidos nucleicos. Al combinar la funcionalidad y la facilidad de uso, los sistemas CVS10 OmniPAGE permiten una electroforesis vertical en mini gel sencilla y versátil con resultados reproducibles.
Cada sistema OmniPAGE admite hasta 4 geles colados a mano y 2 geles prefabricados comerciales para proporcionar una flexibilidad completa. La exclusiva tecnología de abrazadera deslizante de la inserción de PAGE facilita la fundición rápida e intuitiva sin fugas.
- Tanque de electroforesis: Sujeta el módulo de gel con geles/muestras de colado y la solución de tampón; se conecta a una fuente de alimentación externa
- Tapa de seguridad: Garantiza la correcta polaridad y orientación de los electrodos; encaja fácilmente en el tanque
- Sistema de colado externo: incluye soporte superior y base con alfombrilla de silicona; sujeta de forma segura el módulo de gel mientras se funde el gel
Specifications
Blanco | |
Sistema vertical OmniPAGE Mini CVS10 | |
8 x 8,5 cm | |
Hasta 2 |
Electroforesis de proteínas | |
Sistema de colado externo | |
Soporte vertical y base | |
10 x 10 cm (placa) |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.