Descripción
- Gama optimizada de proteínas adecuadas para soportes de alta resolución y columnas preempaquetadas
- Cada kit contiene cinco viales de proteínas liofilizadas
- Dextran 2000 azul incluido para determinar la fracción de anulación de la columna
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | Unidad |
| Para utilizar con (equipo) | Medios de alta resolución y columna preenvasada |
| Tipo de producto | Calibration Kit |
| Para utilizar con (aplicación) | Calibración de columnas y medios de filtración de gel de alta resolución Superdex™, Superose y Sephacryl |
| Incluye | 10 mg de Aprotinina (6500 Mr), 50 mg de Ribonucleasa A (13,700 Mr),15 mg de Anhidrasa carbónica (29,000 Mr), 50 mg de Ovoalbúmina (43,000 Mr), 50 mg de Conalbúmina (75,000 Mr), 50 mg de Dextran azul (2,000,000 Mr) |
| MWCO | 6500 a 75.000 |
| Contenido y almacenamiento | De 2° a 8 °C |