Learn More
Hamilton™ Electrodos de pH de gel-vidrio
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | S7 |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| Tipo | Electrodos de pH de gel-vidrio |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -10 °C a +60 °C |
| Certificaciones/conformidad | Sí |