Learn More
Gelatina, granular, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10075660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 10075660
Marca: Thermo Scientific Acros 410875000
Solicitar formato a granel o personalizado
La gelatina, n.º de CAS 9000-70-8, también conocida como gelatina tipo A, derivada de la piel porcina, es un compuesto gelificante utilizado en electroforesis y cultivos celulares in vitro.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La gelatina derivada de la piel porcina es un polvo creado a partir de la digestión ácida del colágeno y también se conoce como gelatina tipo A
•Se compone de una mezcla heterogénea de proteínas solubles en agua de masas moleculares de alto promedio, como glicina, prolina e hidroxiprolina
Aplicaciones
• La gelatina se ha utilizado en el cultivo celular de recubrimiento in vitro para mejorar la fijación de líneas celulares • Se añade a las reacciones de PCR para estabilizar la ADN polimerasa Taq
•Se puede utilizar como reactivo de bloqueo en varias técnicas biológicas, entre las que se incluyen la técnica Western blotting, ELISA e inmunoquímica
•Se puede aplicar en ensayos de microencapsulación al vehículo de suministro para la liberación de biomoléculas activas, ya que es un polímero biocompatible
•Se utiliza como componente de medios para la diferenciación de especies en bacteriología y en la autorradiografía de microscopio ligero
• Se ha utilizado en la generación de andamios para ensayos de ingeniería de tejidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9000-70-8
Número MDL MFCD00081638
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gelatin
Color Beige a amarillo
pH 3.8 to 7.6 (1% soln., about 55°C) (PHEUR)
Pérdida por secado 13% max. (105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Índice Merck 15, 4415
Grado Análisis
Forma física Polvo cristalino