Learn More
Thermo Scientific™ Tinción de proteínas azul seguro GelCode™
Detecte rápidamente proteínas en geles de poliacrilamida con esta tinción ultrasensible de un solo paso formulada para evitar costes de transporte de materiales peligrosos.
160.00€ - 325.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
---|---|
Ubicación de detección | Detección en transferencia, detección en gel |
Color | Blue |
Método de detección | Colorimétrico |
Etiqueta o tinte | Coomassie |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10658884
|
Thermo Scientific™
24594 |
1 L |
160.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10763505
|
Thermo Scientific™
24596 |
3,5 L |
325.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La tinción azul segura de proteínas GelCode Thermo Scientific™ es un reactivo de colorante Coomassie rápido y sensible que proporciona una detección ultrasensible de un solo paso de proteínas en geles de poliacrilamida y se ha formulado para evitar los costes de transporte de materiales peligrosos.
La tinción azul segura de proteínas GelCode es un reactivo basado en colorante Coomassie G-250 para la tinción de proteínas en geles y membranas de poliacrilamida. La tinción segura de azul GelCode proporciona una sensibilidad considerable que permite la detección de hasta 9 ng de proteína. Esta tinción específica de proteínas permite visualizar bandas directamente en un gel o membrana durante la tinción y es compatible con aplicaciones de espectrometría de masas. El proceso de tinción es sencillo y flexible, por lo general requiere una incubación de 15 minutos del gel o la muestra con la tinción azul segura de proteínas GelCode, seguido de un simple lavado con agua para producir bandas de proteína azul y un fondo transparente. Debido a que los cristales activadores suministrados se envasan y se envían secos en una botella separada, la tinción azul segura de proteínas GelCode se clasifica como no peligrosa según los requisitos de envío del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT).Características destacadas:
Sensible y rápida: detección de hasta 9 ng de proteína por banda en 15 minutos
Seguridad: no corrosivo para la piel, no inflamable y seguro para enviar y almacenar hasta que se active
Cómoda: solo lavados con agua; sin necesidad de usar soluciones de fijadores de ácido ni decolorantes de metanol
Versátil: adecuado para la tinción de geles de poliacrilamida 1D y 2D, nitrocelulosa y membranas de PVDF (se proporcionan varios protocolos en las instrucciones)
Compatible: útil para visualización cualitativa, la densitometría cuantitativa y la escisión y el análisis mediante espectrometría de masas posteriores
Fácil de usar: añada y disuelva los cristales activadores antes de su primer uso y, a continuación, simplemente añada reactivo para teñir los geles
Estable: almacene la mancha no activada o activada a temperatura ambiente hasta un año
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Blue | |
Coomassie | |
GelCode™ |
Detección en transferencia, detección en gel | |
Colorimétrico | |
Tinción segura de proteínas | |
proteína |
Seguridad y manipulación
- gelcode blue safe protein stain
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: activator crystals