Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de tinción azul GelCode™
El reactivo de tinción azul GelCode es una tinción de proteínas lista para usar basada en el colorante coloidal Coomassie G-250 que proporciona una detección de nanogramos de concentración en geles de poliacrilamida y para la detección en transferencia.
146.00€ - 464.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C. |
---|---|
Ubicación de detección | Detección en transferencia, detección en gel |
Color | Azul |
Método de detección | Colorimétrico |
Etiqueta o tinte | Coomassie |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10608494
|
Thermo Scientific™
24590 |
500 ml |
146.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11805105
|
Thermo Scientific™
24592 |
3,5 L | N/A | ||||||
Descripción
El reactivo de tinción azul GelCode es una tinción de proteínas lista para usar basada en el colorante coloidal Coomassie G-250 que proporciona una detección de nanogramos de concentración en geles de poliacrilamida y para la detección en transferencia. Este reactivo exclusivo tiñe solo proteínas y permite ver las bandas directamente en el gel durante el proceso de tinción del gel en una hora.
El reactivo de tinción azul GelCode es una tinción de proteínas lista para usar basada en el colorante coloidal Coomassie G-250 que proporciona una detección de nanogramos de concentración en geles de poliacrilamida y para la detección en transferencia.Las características incluyen:
• No es necesario desteñir con ácido acético con metanol
• Tinción rápida en un paso y en una hora, reactivo de tinción listo para su uso; desarrollo de la banda visible directamente en la bandeja de tinción; sin fondo de tinción durante la noche; protocolo de fijación y lavado flexible; sin contracción del gel; el gel teñido se puede secar
• El lavado con agua aumenta la sensibilidad de la tinción: paso opcional que proporciona un fondo de gel transparente cristalino y hace que sean más visibles las bandas débilmente teñidas
El reactivo de tinción azul GelCode tiñe solo proteínas y permite visualizar las bandas directamente en el gel durante el proceso de tinción del gel en una hora. Debido a que el paso de desteñido no fija las proteínas, el colorante azul GelCode es compatible con el análisis mediante espectrometría de masas y con el análisis de secuencias N-terminal.
Especificaciones
Almacenar a 4 °C. | |
Azul | |
Coomassie | |
GelCode™ |
Detección en transferencia, detección en gel | |
Colorimétrico | |
Reactivo de tinción para geles de proteínas | |
proteína |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 6 meses
- GelCode Blue Stain Reagent
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Methyl alcohol, Phosphoric acid